Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyacetone |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9500g/mL |
| Kogepunkt | 118,0 °C |
| Flammepunkt | 25 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3OCH2COCH3 |
| Brydningsindeks | 1,3970 til 1,3990 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methoxyacetone
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.