Få mere at vide
Methoxyacetic anhydride, 95%
Artikelnummer. 15461809
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461809 100 g 100g
15451809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64541.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19500-95-9 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Methoxyeddikesyreanhydrid anvendes som mellemprodukt af 5-Aza-2'-deoxycytidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methoxyeddikesyreanhydrid bruges som mellemprodukt af 5-Aza-2′ -deoxycytidin.
Opløselighed Meget opløselig
i vand.(193 g/L) (25 °C)
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt tørt sted. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19500-95-9
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD11976032
InChI nøgle PEHFQQWAINXOQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetic anhydride, methoxyacetic acid anhydride, acetic acid, methoxy-, anhydride, 2-methoxyacetic anhydride, acetic acid,2-methoxy-, anhydride, di methoxyacetic anhydride, methoxy acetic acid anhydride, methoxy-acetic acid anhydride, 2-methoxyacetyl 2-methoxyacetate, methoxyacetic anhydride?intermediate of 5-aza-2'-deoxycytidine
PubChem CID 88095
IUPAC navn (2-methoxyacetyl) 2-methoxyacetat
SMIL COCC(=O)OC(=O)COC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxyacetic anhydride
Farve Farveløs
Lineær formel (CH3OCH2CO)2O
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1771552
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Very Soluble in water.(193g/L) (25°C)
Formel vægt 162.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske