Få mere at vide
Methoxyacetic anhydride, 95%
Artikelnummer. 15451809
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451809 25 g 25g
15461809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64541.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19500-95-9 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Methoxyeddikesyreanhydrid anvendes som mellemprodukt af 5-Aza-2'-deoxycytidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methoxyeddikesyreanhydrid bruges som mellemprodukt af 5-Aza-2′ -deoxycytidin.
Opløselighed Meget opløselig
i vand.(193 g/L) (25 °C)
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt tørt sted. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19500-95-9
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD11976032
InChI nøgle PEHFQQWAINXOQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetic anhydride, methoxyacetic acid anhydride, acetic acid, methoxy-, anhydride, 2-methoxyacetic anhydride, acetic acid,2-methoxy-, anhydride, di methoxyacetic anhydride, methoxy acetic acid anhydride, methoxy-acetic acid anhydride, 2-methoxyacetyl 2-methoxyacetate, methoxyacetic anhydride?intermediate of 5-aza-2'-deoxycytidine
PubChem CID 88095
IUPAC navn (2-methoxyacetyl) 2-methoxyacetat
SMIL COCC(=O)OC(=O)COC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxyacetic anhydride
Farve Farveløs
Lineær formel (CH3OCH2CO)2O
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1771552
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Very Soluble in water.(193g/L) (25°C)
Formel vægt 162.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.