Learn More
Methoxyeddikesyre, 97%
Product Code. 11429977
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11429977 250 g 250g
11419977 50 g 50g
11409977 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11429977 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22917.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 625-45-6 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
Methoxyeddikesyre bruges i zebrafisk embryotoksicitetstest til at evaluere kemisk toksicitet efter eksponering af hele hvirveldyrs embryo under embryogenese. Det bruges også i industrien som gelerings-, viskositets- og stabilisatorreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methoxyeddikesyre bruges i zebrafisk embryotoksicitetstest til at evaluere kemisk toksicitet efter eksponering af hele hvirveldyrs embryo under embryogenese. Det bruges også i industrien som gelerings-, viskositets- og stabilisatorreagens.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-45-6
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00004308
InChI nøgle RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetic acid, acetic acid, methoxy, methoxyethanoic acid, acetic acid, 2-methoxy, ch3och2cooh, methoxyacetlc acid, unii-f11t1h7q7w, methoxy acetic acid, methoxy-acetic acid, ccris 6518
PubChem CID 12251
IUPAC navn 2-methoxyeddikesyre
SMIL COCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methoxyacetic acid
Smeltepunkt 8 °C
Tæthed 1.174
pH 1.6
Kogepunkt 202 °C til 204 °C
Flammepunkt 114 °C (237 °F)
Lugt Lugtfri
Lineær formel CH3OCH2CO2H
Brydningsindeks 1.4165
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 635800
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 90.08
Procent renhed 97%