Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyacetic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 7 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1740g/mL |
| Kogepunkt | 202 °C til 204 °C |
| Flammepunkt | 121 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97 + % |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methoxyacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.