Få mere at vide
[(Methoxy)methyl] triphenylfosfoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30010537
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30010537 25 g
1 options
Artikelnummer. 30010537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26468025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(Methoxy)methyl]triphenylphosphonium Chloride
CAS 4009-98-7
Molekylær formel C20 H20 O P . Cl
Mængde 25 g
Synonym (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride, NSC 49223, Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn methoxymethyl(triphenyl)fosfanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 342.8
Formel vægt 342.094