missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methoxy Adrenaline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30138517
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138517 2.5 g
30007610 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2608752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74571-90-7
Molekylær formel C10H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 233.69
Synonym 4-[1-Methoxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride, 4-[1-Methoxy-2-(methylamino)ethyl]pyrocatechol Hydrochloride, 4-(α-Methoxy-β-methylaminoethyl)pyrocatechol Hydrochloride
IUPAC navn 4-[1-methoxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMIL OC1=C(O)C=C(C(OC)CNC)C=C1.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methoxy Adrenaline Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-10(14-2)7-3-4-8(12)9(13)5-7;/h3-5,10-13H,6H2,1-2H3;1H
Formel vægt 233.0819
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.