Få mere at vide
Methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2Si/c1-11-9-5-7-10(8-6-9)13(3,4)12-2/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vægt | 196.092 |