CAS RN 62244-48-8
IUPAC Navn:
methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane
Synonymer:
methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane
Molekylvægt (g/mol):
196.32
Molekylformel:
C10H16O2Si
InChi Key:
NYZIQYZVZFTFBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)OC
1
–
1
af
1
Resultater
1
Methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane, TRC
CAS: 62244-48-8 Molekylær formel: C10H16O2Si Molekylvægt (g/mol): 196.32 Synonym: Methoxy(p-methoxyphenyl)dimethylsilane IUPAC navn: methoxy-(4-methoxyphenyl)-dimethylsilane SMIL: COc1ccc(cc1)[Si](C)(C)OC