Få mere at vide
Methotrexate, Thermo Scientific™
1094.65 DKK - 5507.54 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 59-05-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C20H22N8O5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.447 |
| MDL nummer | MFCD00150847 |
| InChI nøgle | FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N |
| Synonym | methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan |
| PubChem CID | 126941 |
| ChEBI | CHEBI:44185 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| SMIL | CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15445349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63075.MC |
100mg |
1216.44 DKK 1094.65 DKK / 100mg Spare 121.79 DKK 10% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15435349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63075.03 |
1g |
5507.54 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i.e. 0.1M NaOH). Insoluble in plain water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents. Protect from light
Kemiske identifikatorer
| 59-05-2 | |
| 454.447 | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| 126941 | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| C20H22N8O5 | |
| MFCD00150847 | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| CHEBI:44185 | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
Tekniske data
| Methotrexate | |
| C20H22N8O5 | |
| UN1544 | |
| 14,5985 | |
| Soluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i;e; 0;1M NaOH); Insoluble in plain water. | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O | |
| 454.447 | |
| CHEBI:44185 |
| 59-05-2 | |
| MFCD00150847 | |
| Hygroscopic; Light sensitive | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid | |
| 126941 | |
| 454.44 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301-H360-H315-H319
Toxic if swallowed.
May damage fertility or the unborn child.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335-H340-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-413-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MA1225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
- Methotrexate
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Methotrexate