Få mere at vide
Methotrexate, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63075.MC
| Mængde | 100mg |
|---|
Se flere versioner af dette produkt
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i.e. 0.1M NaOH). Insoluble in plain water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents. Protect from light
Chemical Identifiers
| 59-05-2 | |
| 454.447 | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| 126941 | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| C20H22N8O5 | |
| MFCD00150847 | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| CHEBI:44185 | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
Especificaciones
| Methotrexate | |
| C20H22N8O5 | |
| 100mg | |
| Hygroscopic; Light sensitive | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid | |
| 126941 | |
| 454.44 |
| 59-05-2 | |
| MFCD00150847 | |
| UN1544 | |
| 14,5985 | |
| Soluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i;e; 0;1M NaOH); Insoluble in plain water. | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O | |
| 454.447 | |
| CHEBI:44185 |
Seguridad y manipulación
- Methotrexate
Palabra de advertencia
- Fare
Clasificación
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Consejos de prudencia
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Methotrexate
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.