Få mere at vide
Methotrexate disodium salt, 98.5%
Beschreibung
Inhibits the metabolism of folic acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Methotrexate disodium salt is an organic sodium salt derived from methotrexate with antineoplastic, antirheumatic, dermatologic, and immunosuppressive activities
• It acts as an enzyme inhibitor of dihydrofolate reductase
• It binds to and inhibits purine nucleotide and thymidylate synthesis, leading to the inhibition of DNA and RNA synthesis. Because of this mechanism of action, the methotrexate disodium salt is defined as a nucleic acid synthesis inhibitor
Application
• Methotrexate disodium salt is a folic acid antagonist with the ability to inhibit folic acid metabolism
• In vitro studies demonstrated that methotrexate disodium salt has potent activity against pyrimethamine-resistant Plasmodium vivax malaria parasites
• This compound has been used in chimeric polymersomes in order to investigate its effect in lung tumor xenografts in mice
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Methotrexate disodium salt |
| CAS | 7413-34-5 |
| Farve | Yellow |
| Kogepunkt | 823°C |
| Molekylær formel | C20H20N8Na2O5 |
| MDL nummer | MFCD00274560 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2811 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Synonym | methotrexate disodium salt, sodium methotrexate, ledertrexate, methotrexate sodium, mtx disodium, methotrexate disodium, unii-3ig1e710zn, trexall, mexate, methotrexate lpf |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methotrexate disodium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamate