Få mere at vide
Methiozolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methiozolin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F2NO2S/c1-11-6-7-23-16(11)15-8-17(2,22-20-15)10-21-9-12-13(18)4-3-5-14(12)19/h3-7H,8-10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 337.0948 |