missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methiozolin, TRC

Artikelnummer. 30180123
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180123 5 mg
30180178 25 mg
30180073 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7785055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 403640-27-7
Molekylær formel C17 H17 F2 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 337.3842
Synonym Isoxazole, 5-[[(2,6-difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)-, 5-[[(2,6-Difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)isoxazole, Methiozolin
IUPAC navn 5-[(2,6-difluorophenyl)methoxymethyl]-5-methyl-3-(3-methylthiophen-2-yl)-4H-1,2-oxazole
SMIL Cc1ccsc1C2=NOC(C)(COCc3c(F)cccc3F)C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methiozolin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F2NO2S/c1-11-6-7-23-16(11)15-8-17(2,22-20-15)10-21-9-12-13(18)4-3-5-14(12)19/h3-7H,8-10H2,1-2H3
Formel vægt 337.0948
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.