Få mere at vide
Methiocarb, TRC
Artikelnummer. 30138385
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138385 10 g
30040515 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22524010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2032-65-7
Molekylær formel C11 H15 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 225.31
Synonym Carbamic acid, methyl-, 4-(methylthio)-3,5-xylyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl-N-methylcarbamate, 4-Methylthio-3,5-dimethylphenyl methylcarbamate, B 37344, BAY 37344, BAY 5024, DCR 736, Draza, Mercaptodimethur, Mesurol, Mesurol 50, Mesurol 500FS, Mesurol phenol, Methiocarb, Metmercapturon, SD 9228, Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, 1-(N-methylcarbamate)
IUPAC navn (3,5-dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-methylcarbamat
SMIL CNC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methiocarb
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Formel vægt 225.0823