missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methenamine Hippurate, TRC

Artikelnummer. 30479195
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479195 1 g
30475942 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2260251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5714-73-8
Molekylær formel C9 H9 N O3 . C6 H12 N4
Molekylvægt (g/mol) 319.36
Synonym Glycine, N-benzoyl-, compd. with 1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (1:1), Hippuric acid, compd. with hexamethylenetetramine (1:1) (8CI), 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, compd. with N-benzoylglycine (1:1), Hexamethylenetetramine, monohippurate (8CI), Haiprex, Hexamethylenetetramine hippurate, Hexamethylenetetramine hippuric acid complex, Hexamine hippurate, Hippramine, Hiprex, Methenamine hippurate, R-657, Urex, Viapta
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1.C2N3CN4CN(CN2C4)C3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methenamine Hippurate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3.C6H12N4/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1-6H2
Formel vægt 319.1644
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.