Få mere at vide
Methanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testet for UHPLC-MS
478.00 DKK - 935.36 DKK
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15621400
|
Honeywell-Chromasolv
14262-1L |
478.00 DKK
1 L |
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15631400
|
Honeywell-Chromasolv
14262-2L |
1505.00 DKK 935.36 DKK / 2 L Spare 569.64 DKK 37% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
- For de mest krævende LC-MS- og UHPLC-applikationer
- Testet for UHPLC-MS egnethed
- Højeste opløsningsmiddelrenhed ved lave detektionsgrænser
- Ekstremt lav MS-baseline-støj
- Eksemplarisk lot-til-lot reproducerbarhed
- Lave niveauer af sporstoffer
- Pakket i klare borosilikatglasflasker
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- Methanol
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: methanol