Få mere at vide
Methanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Artikelnummer. 15631400
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15631400 2 L 2 L
15621400 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15631400 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 142622L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 DKK
    935.36 DKK / 2 L
    Spare 569.64 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testet for UHPLC-MS
  • For de mest krævende LC-MS- og UHPLC-applikationer
  • Testet for UHPLC-MS egnethed
  • Højeste opløsningsmiddelrenhed ved lave detektionsgrænser
  • Ekstremt lav MS-baseline-støj
  • Eksemplarisk lot-til-lot reproducerbarhed
  • Lave niveauer af sporstoffer
  • Pakket i klare borosilikatglasflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Tæthed 0,791 g/ml ved 25 °C
Mængde 2 L
Eksplosionsgrænse 0.36
Flammepunkt 9 °C (48,2 °F)
Tændingspunkt 725 °F
Lineær formel CH3OH
Damptryk 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
FN nummer 1230
Beilstein 1098229
Formel vægt 32,04g/mol
Grad LC-MS Ultra CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.