Få mere at vide
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
30280930
|
Thermo Scientific
T004560500 |
288.00 DKK 270.80 DKK / 500ml Spare 17.20 DKK 5% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
30280931
|
Thermo Scientific
T004561000 |
655.00 DKK 411.20 DKK / 1 L Spare 243.80 DKK 37% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
30280932
|
Thermo Scientific
T004562500 |
1345.00 DKK 858.22 DKK / 2.5 L Spare 486.78 DKK 36% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- Methanol, LC/MS grade
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol