Få mere at vide
Methanol, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Brand:  Thermo Scientific T004560500
243.72 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 30280930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 DKK
    270.80 DKK / 500ml
    Spare 17.20 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol, LC/MS grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-10-31
Store besparelser og bedre adskillelse
Promo Code: 27992
Spar op til 60 % på forbrugsvarer til kromatografi.
Applying Promo and Adding