Få mere at vide
Methanol, BioReagens, ≥99,93%, til proteinsekventering, Solstice
BioReagent, velegnet til proteinsekventering,≥ 99,93 %
560.15 DKK - 970.07 DKK
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Packaging | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Packaging | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
15615670
|
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-1L |
632.00 DKK 560.15 DKK / 1 L Spare 71.85 DKK 11% Slukket |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15625670
|
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-2L |
1095.00 DKK 970.07 DKK / 2 L Spare 124.93 DKK 11% Slukket |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
- Solstice udviklede de første opløsningsmidler med høj renhed for mere end 50 år siden
- Efterhånden som nye anvendelser og teknikker opstår, fortsætter Solstice med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
- Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.