Få mere at vide
Methanol, BioReagens, ≥99,93%, til proteinsekventering, Solstice
BioReagent, velegnet til proteinsekventering,≥ 99,93 %
Brand:  Honeywell-Burdick and Jackson 494437-1L
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15615670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    560.15 DKK / 1 L
    Spare 71.85 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Solstice udviklede de første opløsningsmidler med høj renhed for mere end 50 år siden
  • Efterhånden som nye anvendelser og teknikker opstår, fortsætter Solstice med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
  • Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.