missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methanesulfonic Acid 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propyl Ester, TRC

Artikelnummer. 17991005
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991005 100 mg
17905095 50 mg
17904925 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17991005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225780100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21172-43-0
Molekylær formel C11 H13 F3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 282.28
Synonym Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 1-methanesulfonate, 1-Propanol, 3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-, methanesulfonate (8CI), Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, methanesulfonate (9CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid 3-(3-trifluoromethylphenyl)propyl ester, 3-(trifluoromethyl)Benzenepropanal, Methanesulfonate, 1-Propanol, 3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-, Methanesulfonate, Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 1-Methanesulfonate
IUPAC navn 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl methanesulfonate
SMIL CS(=O)(=O)OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic Acid 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13F3O3S/c1-18(15,16)17-7-3-5-9-4-2-6-10(8-9)11(12,13)14/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3
Formel vægt 282.0537
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.