Få mere at vide
Methansulfonatopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12982145 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12982145 100 mL Glasflaske 100ml
12992145 250 mL Glasflaske 250ml
12902155 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12982145 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 027 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CH3SO3-
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonate
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL