Få mere at vide
Methallylphenylether, 96%
Artikelnummer. 11410467
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410467 5 g 5g
11420467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22369.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 5820-22-4 | C10H12O | 148,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5820-22-4
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00008597
InChI nøgle LECDNXOCIPRJNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallyl phenyl ether, 2-methylallyloxy benzene, ether, 2-methylallyl phenyl, benzene, 2-methyl-2-propenyl oxy, 2-methylallyl phenyl ether, 2-methylprop-2-en-1-yl oxy benzene, 2-methyl-2-propen-1-yl oxy benzene, phenyl-methallyl ether, acmc-1b20w
PubChem CID 79893
IUPAC navn 2-methylprop-2-enoxybenzen
SMIL CC(=C)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methallyl phenyl ether
Tæthed 0.964
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 77°C (171°F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 5 g
Beilstein 1933868
Formel vægt 148.21
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methallyl phenyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Methylallyloxy)benzene