Få mere at vide
Methacrolein (stabiliseret med 1% hydroquinon), TRC
Artikelnummer. 30133844
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133844 10 g
18032550 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25880510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-85-3
Molekylær formel C4 H6 O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Synonym 2-Propenal, 2-methyl-, 2-Methyl-2-propenal (ACI), Methacrylaldehyde (8CI), 2-Formyl-1-propene, 2-Methacrolein, 2-Methyl-2-propen-1-al, 2-Methylacrolein, 2-Methylenepropanal, 2-Methylpropenal, Isobutenal, Methacrolein, Methacrylic aldehyde, Methylacrolein, Methylacrylaldehyde, NSC 8260, α-Methacrolein, α-Methylacrolein, α-Methylacrylaldehyde
IUPAC navn 2-methylprop-2-enal
SMIL CC(=C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrolein
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
Formel vægt 70.0419