Få mere at vide
Methacrolein, 96%, stik. med hydroquinon
Artikelnummer. 11344798
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344798 25 mL 25ml
11334798 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043124.AC
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70,09 g/mol
Methacrolein bruges til fremstilling af polymerer, syntetiske harpikser og plast. Det fungerer som et råmateriale af methylmalonsyre, termoplastisk brændstof og til fremstilling af 2,3-dibrom-2-methyl-propionaldehyd. Det bruges også til at studere effekten af limonenoxidationsprodukter og terpenoxidationsproduktet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-85-3
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00006974
InChI nøgle STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
IUPAC navn 2-methylprop-2-enal
SMIL CC(=C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrolein
Navn note Stabilized with hydroquinone
Smeltepunkt -81°C
Farve Gul
Tæthed 0.847 g/mL
Kogepunkt 69°C to 70°C
Flammepunkt −15°C (5°F)
Lugt Pungent
Lineær formel H2C=C(CH3)CHO
Brydningsindeks 1.415
Mængde 25 mL
FN nummer UN2396
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol and ether.
Formel vægt 70.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske