Få mere at vide
Metakrolein, 90%, stabiliseret
Artikelnummer. 10267073 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267073 10 mL Glasflaske 10ml
10275253 50 mL Glasflaske 50ml
10069560 100 mL Glasflaske 100ml
10643572 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10267073 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292830100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Methacrolein, 90%, C4H6O, CAS-nummer-78-85-3, 2-methyl-2-propenal, 2-methylpropenal, 2-methylakrol, 2-methylenpropenal, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, methacrylaldehyd, methacrylaldehyd, methylacrylaldehyd, methacrolein, 50 ml, 88% min. (GC), 01, III, 2981, 69,0 grader. C | CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-85-3
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00006974
InChI nøgle STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
IUPAC navn 2-methylprop-2-enal
SMIL CC(=C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrolein
Navn note 90%
Smeltepunkt -81.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8470g/mL
Kogepunkt 69.0°C
Flammepunkt −15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CHO
Brydningsindeks 1.4145
Mængde 10 mL
Beilstein 01, III, 2981
Specifik vægtfylde 0.847
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Viskositet 0.49 mPa.s (20°C)
Formel vægt 70.09
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske