Få mere at vide
Methacrolein, 90%, stabiliseret, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063907 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10063907 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10063907 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196501000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrolein
Navn note Stabiliseret
CAS 78-85-3
Smeltepunkt -81,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8470g/mL
Kogepunkt 69,0 °C
Flammepunkt −15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C4H6O
Lineær formel H2C=C(CH3)CHO
Brydningsindeks 1.4145
MDL nummer MFCD00006974
Mængde 100 mL
Beilstein 01,III,2981
Specifik vægtfylde 0.847
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6g/100 ml (20 °C).
InChI nøgle STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=C)C=O
IUPAC navn 2-methylprop-2-enal
Stabilisator 0,1% hydroquinon
Molekylvægt (g/mol) 70.09
PubChem CID 6562
Viskositet 0,49 mPa (20 °C)
Formel vægt 70.09
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske