Få mere at vide
Metaxalone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16428416 100 mg -
16424447 50 mg 50mg
16408578 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16428416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0678
MedChemExpress Metaxalone(AHR438;NSC170959) is a muscle relaxant used to relax muscles.
Metaxalone(AHR438
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaxalone
CAS 1665-48-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H15NO3
Mængde 100 mg
Synonym AHR438 NSC170959
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.98 mM)
SMIL O=C1OC(COC2=CC(C)=CC(C)=C2)CN1
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Formel vægt 221.25
Procent renhed 98.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation