Få mere at vide
Metaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30133854
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133854 2.5 g 2.5g
30007589 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2255632.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-91-9
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 194.2255
SMIL CC(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymetaldehyde
Mængde 2.5 g
Formel vægt 194.1154