Få mere at vide
Metaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10647621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647621 250 g Plastflaske 250g
10637621 5 g Glasflaske 5g
10371034 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10647621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271862500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-62-3
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00071549
InChI nøgle GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC navn 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocan
SMIL CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaldehyde
Navn note 99%
Smeltepunkt 246,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 55 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3CHO)4
Mængde 250 g
Beilstein 01, 602
Merck Index 14, 5923
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,02 w/w % (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i benzen, kloroform, sparsomt opløselig i alkohol, ether
Sublimationspunkt 0112,0 °C
Formel vægt 176.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.