Få mere at vide
Metaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10637621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637621 5 g Glasflaske 5g
10647621 250 g Plastflaske 250g
10371034 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10637621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271860050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-62-3
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00071549
InChI nøgle GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC navn 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocan
SMIL CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaldehyde
Navn note 99%
Smeltepunkt 246,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 55 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CHO)4
Mængde 5 g
Beilstein 01, 602
Merck Index 14, 5923
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,02 w/w % (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i benzen, kloroform, sparsomt opløselig i alkohol, ether
Sublimationspunkt 0112,0 °C
Formel vægt 176.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.