Få mere at vide
Metaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metaldehyde |
| Smeltepunkt | 192 °C til 196 °C (sublimation) |
| Flammepunkt | 55 °C (131 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1332 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,5923 |
| Formel vægt | 176.22 |
| Procent renhed | 98% |