Få mere at vide
Metaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11468156
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468156 50 g 50g
11478156 250 g 250g
11458156 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15292.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-62-3
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.212
MDL nummer MFCD00071549
InChI nøgle GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC navn 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocan
SMIL CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaldehyde
Smeltepunkt 192°C to 196°C (sublimation)
Flammepunkt 55°C (131°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN1332
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5923
Formel vægt 176.22
Procent renhed 98%