Få mere at vide
Metalaxyl metabolit CGA 108906, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vægt | 295.1056 |