Få mere at vide
Metaflumizone, MedChemExpress
Beskrivelse
Metaflumizone is a semicarbazone insecticide, acts as a potent sodium channel blocker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metaflumizone |
| CAS | 139968-49-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H16F6N4O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | BAS-320I |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 300 mg/mL (592.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CC(/C(CC2=CC=C(C=C2)C#N)=N\NC(NC3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)F)=O)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 506.4 |
| Vis mere |