Få mere at vide
Mestranol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16488276 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16488276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0390
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Mestranol is an inactive prodrug and becomes biologically active on conversion to ethinyl estradiol (EE). Mestranol acts as an estrogen receptor agonist. Mestranol combines with a progestin in vivo and can be used for the research of menopausal hormone or menstrual disorders.
Mestranol is an inactive prodrug and becomes biologically active on conversion to ethinyl estradiol (EE). Mestranol acts as an estrogen receptor agonist. Mestranol combines with a progestin in vivo and can be used for the research of menopausal hormone or menstrual disorders.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mestranol
CAS 72-33-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H26O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (107.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]1([C@]2(O)C#C)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OC)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Formel vægt 310.43
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid