missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mesosulfuron-methyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesosulfuron-methyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24) |
| Formel vægt | 503.0781 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?