Få mere at vide
meso-Lactide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | meso-Lactide |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4+ |
| Formel vægt | 144.0423 |
| Procent renhed | >95% |