CAS RN 13076-19-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
meso-Lactide, TRC
CAS: 13076-19-2 Molekylær formel: C6H8O4 Molekylvægt (g/mol): 144.13 Synonym: (3R,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione,trans-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione,trans-3,6-Dimethyl-p-Dioxane-2,5-dione,trans-Lactide SMIL: O=C([C@@H](C)O1)O[C@@H](C)C1=O