Få mere at vide
meso-Hydrobenzoin, 95%
Artikelnummer. p-7027297
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11486816
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23946.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
meso-hydrobenzoin er blevet brugt til fremstilling af trans-methyl meso-hydrobenzoinphosphit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser meso-hydrobenzoin er blevet brugt til fremstilling af trans-methyl
meso-hydrobenzoin phosphit.
Opløselighed Opløselig i varm
alkohol eller chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-43-1
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
MDL nummer MFCD00064253
InChI nøgle IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
IUPAC navn (1R,2S)-1,2-diphenylethan-1,2-diol
SMIL OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Hydrobenzoin
Smeltepunkt 134°C to 136°C
Mængde 5 g
Beilstein 2050814
Merck Index 14,4777
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol or chloroform.
Formel vægt 214.27
Procent renhed 99%