Få mere at vide
meso-Hydrobenzoin, 95%
Beskrivelse
meso-hydrobenzoin er blevet brugt til fremstilling af trans-methyl meso-hydrobenzoinphosphit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
meso-hydrobenzoin phosphit.
Opløselighed Opløselig i varm
alkohol eller chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meso-Hydrobenzoin |
| Smeltepunkt | 134°C to 136°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2050814 |
| Merck Index | 14,4777 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot alcohol or chloroform. |
| Formel vægt | 214.27 |
| Procent renhed | 99% |