Få mere at vide
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, 95%
Artikelnummer. 10628824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10628824
Brand: Thermo Scientific Acros 247680250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-43-1
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
MDL nummer MFCD00064253
InChI nøgle IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
IUPAC navn (1R,2S)-1,2-diphenylethan-1,2-diol
SMIL OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol
Smeltepunkt 136.0°C to 137.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 214.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver