Få mere at vide
meso-1,2-bis(4-bromphenyl)ethandiamin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10250223 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10250223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380461000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-1, 2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
CAS 117903-53-4
Farve Grøn-gul til Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H14Br2N2
MDL nummer MFCD00989104
Mængde 100 mg
Synonym 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,1-diamine, meso-1,2-bis 4-bromophenyl ethanediamine
InChI nøgle GANMXFWDVICUEK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C2=CC=C(C=C2)Br)(N)N)Br
IUPAC navn 1,2-bis(4-bromphenyl)ethan-1,1-diamin
Molekylvægt (g/mol) 370.09
PubChem CID 91872995
Formel vægt 370.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • meso-1,2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.