Få mere at vide
Mesitylensulfonsyrenatriumsalthemihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026177
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11409517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22029.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6148-75-0 | C9H11NaO3S | 222.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6148-75-0
Molekylær formel C9H11NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 222.23
MDL nummer MFCD00067712
InChI nøgle AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbae
PubChem CID 23661859
IUPAC navn natrium;2,4,6-trimethylbenzensulfonat
SMIL [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 5784990
Formel vægt 231.26 (222.25 Anhydrous)
Procent renhed 98%