Få mere at vide
Mesitylenesulfonsyre natriumsalthemihydrat, 98%
Artikelnummer. 11409517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409517 25 g 25g
11419517 100 g 100g
11429517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22029.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 6148-75-0 | C9H11NaO3S | 222,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6148-75-0
Molekylær formel C9H11NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 222.23
MDL nummer MFCD00067712
InChI nøgle AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbae
PubChem CID 23661859
IUPAC navn natrium;2,4,6-trimethylbenzensulfonat
SMIL [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 5784990
Formel vægt 231.26 (222.25 Anhydrous)
Procent renhed 98%