Få mere at vide
Mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%
Artikelnummer. 11456996
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456996 25 g 25g
11466996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25321.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 835617-36-2 | C9H16O5S | 236.282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 835617-36-2
Molekylær formel C9H16O5S
Molekylvægt (g/mol) 236.282
MDL nummer MFCD00149535
InChI nøgle LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2-mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, dihydrate, mesitylenesulfonicaciddihydrate, mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrate 1:2, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
PubChem CID 15620344
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid;dihydrate
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)O)C.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylenesulfonic acid dihydrate
Smeltepunkt 74°C to 77°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2585
Beilstein 1961501
Formel vægt 236.29 (200.26 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%