Få mere at vide
Mesitylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. p-7025173
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20534.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34688-71-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34688-71-6
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.232
MDL nummer MFCD00013815
InChI nøgle SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
PubChem CID 520698
IUPAC navn 2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetonitrile
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylacetonitrile
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Kogepunkt 120°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1942677
Formel vægt 159.23
Procent renhed 98%