Få mere at vide
Mesitylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11408907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408907 1 g 1g
11418907 5 g 5g
11428907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20534.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34688-71-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34688-71-6
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.232
MDL nummer MFCD00013815
InChI nøgle SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
PubChem CID 520698
IUPAC navn 2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetonitrile
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylacetonitrile
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Kogepunkt 120°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1942677
Formel vægt 159.23
Procent renhed 98%